Perfluorotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Octafluorotoluene, Pentafluoro(trifluoromethyl)benzene, 1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α,2,3,4,5,6-Octafluorotoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 434-64-0
Molecular Formula: C7F8
Formula Weight: 236.06
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.3680
Melting Point: -66°
Boiling Point: 103-105°
Beilstein Reference: 2057072
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00000375
Formula:
C₇F₈ Peso molecolare: 236,06 g/mol Punto di ebollizione: 103…105 °C Punto di fusione: –66 °C Densità: 1,668 Flash Pt: 20 °C (68 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000375 CAS Number: 434-64-0 EINECS: 207-104-7 UN: 1992 ADR: 3,II |