α,α,α,2-Tetrafluorotoluene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 392-85-8
Molecular Formula: C7H4F4
Formula Weight: 164.10
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.4060
Melting Point: -49°
Boiling Point: 114-115°
Beilstein Reference: 2046638
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000374
Formula:
C₇H₄F₄ Punto di ebollizione: 114…115 °C Punto di fusione: –49 °C Densità: 1,293 Flash Pt: 17 °C (62 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000374 CAS Number: 392-85-8 EINECS: 206-880-4 UN: 1993 ADR: 3,II |