Stampa…
2,4-Difluorotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4-Difluoro-1-methylbenzene
A11667.06 A11667.14
A11667.06EA 40.1 EUR
A11667.06 A11667.14
2,4-Difluorotoluene ≥98%
2,4-Difluorotoluene
Purity: 98+% CAS No.: 452-76-6 Molecular Formula: C7H6F2 Formula Weight: 128.12 Flash Point: 15°(59°F) Refractive Index: 1.4490 Odour: Aromatic Boiling Point: 114-115° Beilstein Reference: 1931681 UN No.: 2388 MDL No.: MFCD00000332
Formula: C₇H₆F₂
Peso molecolare: 128,12 g/mol
Punto di ebollizione: 114…115 °C
Densità: 1,121
Flash Pt: 15 °C (59 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000332
CAS Number: 452-76-6
EINECS: 207-211-9
UN: 2388
ADR: 3,II