2,6-Difluorotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,3-Difluoro-2-methylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 443-84-5
Molecular Formula: C7H6F2
Formula Weight: 128.12
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4528
Odour: Aromatic
Boiling Point: 112-115°
Beilstein Reference: 1932656
UN No.: 2388
MDL No.: MFCD00043898
Formula:
C₇H₆F₂ Peso molecolare: 128,12 g/mol Punto di ebollizione: 112…115 °C Densità: 1,130 Flash Pt: 10 °C (50 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043898 CAS Number: 443-84-5 UN: 2388 ADR: 3,II |