Stampa…
Benzotrifluoruro 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
139770500 139775000 139770025
ACRO139770500EA 20.9 EUR
ACRO139770500 ACRO139775000 ACRO139770025
Benzotrifluoruro 99+%
Benzotrifluoruro
Formula: C₇H₅F₃
Punto di ebollizione: 102 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –29 °C
Densità: 1,19 g/cm³
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000372
CAS Number: 98-08-8
EINECS: 202-635-0
UN: 2338
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01111
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05485864abd8b35273efdbb2e08a5ed79b907869&vid=3bc01224d36fbaaa4afb501b0dd876d8c9eaf997&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %