Stampa…
(±)-2-Chloro-1-phenylethanol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L14538.06 L14538.03
L14538.06EA 124 EUR
L14538.06 L14538.03
(±)-2-Chloro-1-phenylethanol ≥97%
(±)-2-Chloro-1-phenylethanol
Purity: 97% CAS No.: 1674-30-2 Molecular Formula: C8H9ClO Formula Weight: 156.61 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5500 Boiling Point: 110-112°/5mm Beilstein Reference: 907322 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD01075658
Formula: C₆H₅CH(OH)CH₂Cl
Peso molecolare: 156,61 g/mol
Punto di ebollizione: 110…112 °C (5 mmHg)
Densità: 1,193
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075658
CAS Number: 1674-30-2
EINECS: 216-816-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III