3-Chloro-2-methylanisole ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Chloro-6-methoxytoluene, 1-Chloro-3-methoxy-2-methylbenzene
Purity: 97%
CAS No.: 3260-88-6
Molecular Formula: C8H9ClO
Formula Weight: 156.61
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5395
Melting Point: -3°
Boiling Point: 212-215°
Beilstein Reference: 1862220
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00070772
Formula:
C₈H₉ClO Punto di ebollizione: 212…215 °C Punto di fusione: –3 °C Densità: 1,160 Flash Pt: 92 °C (197 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00070772 CAS Number: 3260-88-6 EINECS: 221-862-6 ADR: 3,III |