Stampa…
2-Chloro-4-nitrotoluene 98
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B23542.14 B23542.22
B23542.14EA 32 EUR
B23542.14 B23542.22
2-Chloro-4-nitrotoluene 98
2-Chloro-4-nitrotoluene
Purity: 98% CAS No.: 121-86-8 Molecular Formula: C7H6ClNO2 Formula Weight: 171.58 Melting Point: 62-66° Boiling Point: 260° UN No.: 3457 MDL No.: MFCD00007210
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171.58 g/mol
Punto di ebollizione: 260 °C
Punto di fusione: 62…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007210
CAS Number: 121-86-8
EINECS: 204-501-7
UN: 3457
ADR: 6.1 III