Stampa…
α-Cloro-4-nitrotoluene 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
161090100 161091000 161092500
ACRO161090100EA 20.9 EUR
ACRO161090100 ACRO161091000 ACRO161092500
α-Cloro-4-nitrotoluene 99%
α-Cloro-4-nitrotoluene
Formula: C₇H₆ClNO₂
Punto di ebollizione: 112 °C (,6 mmHg)
Punto di fusione: 71…74 °C
Densità: 1,5647 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007374
CAS Number: 100-14-1
EINECS: 202-822-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 74 °C
GC ≥98.5 %