2,6-Dichloro-3-nitrotoluene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 29682-46-0
Molecular Formula: C7H5Cl2NO2
Formula Weight: 206.03
Melting Point: 53-55°
Beilstein Reference: 2259855
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00024185
Formula:
C₇H₅Cl₂NO₂ Punto di fusione: 53…55 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00024185 CAS Number: 29682-46-0 EINECS: 249-776-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |