2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 777-37-7
Molecular Formula: C7H3ClF3NO2
Formula Weight: 225.55
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5080
Melting Point: ca 22°
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 2216169
MDL No.: MFCD00007296
Formula:
C₇H₃ClF₃NO₂ Punto di ebollizione: 232 °C Punto di fusione: ∼22 °C Densità: 1,547 Flash Pt: 98 °C (208 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007296 CAS Number: 777-37-7 EINECS: 212-287-1 |