4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 121-17-5
Molecular Formula: C7H3ClF3NO2
Formula Weight: 225.55
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4900
Melting Point: -3°
Boiling Point: 221-223°
Beilstein Reference: 523986
UN No.: 2307
MDL No.: MFCD00007084
Formula:
C₇H₃ClF₃NO₂ Punto di ebollizione: 221…223 °C Punto di fusione: –3 °C Densità: 1,535 Flash Pt: 101 °C (213 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007084 CAS Number: 121-17-5 EINECS: 204-451-6 UN: 2307 ADR: 6.1,II |