Stampa…
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chlorobenzotrifluoride
108730250 108732500 108730010
ACRO108730250EA 19.9 EUR
ACRO108730250 ACRO108732500 ACRO108730010
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Formula: C₇H₄ClF₃
Punto di ebollizione: 136…138 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –36 °C
Densità: 1,35 g/cm³
Flash Pt: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000627
CAS Number: 98-56-6
EINECS: 202-681-1
UN: 2234
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02145
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4453 to 1.4473 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)