4-Fluorobenzyl chloride ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Fluorobenzyl chloride, p-Fluorobenzyl chloride, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene, α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 352-11-4
Molecular Formula: C7H6ClF
Formula Weight: 144.58
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.5130
Odour: Pungent
Melting Point: -18°
Boiling Point: 185°
Beilstein Reference: 742272
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000913
Formula:
C₇H₆ClF Peso molecolare: 144,58 g/mol Punto di ebollizione: 185 °C Punto di fusione: –18 °C Densità: 1,214 Flash Pt: 69 °C (156 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000913 CAS Number: 352-11-4 EINECS: 206-516-4 UN: 3265 ADR: 8,II |