Stampa…
4-Fluorobenzyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Fluorobenzyl chloride, p-Fluorobenzyl chloride, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene, α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene
119430250 119431000
ACRO119430250EA 152 EUR
ACRO119430250 ACRO119431000
4-Fluorobenzyl chloride 98%
4-Fluorobenzyl chloride
Formula: C₇H₆ClF
Peso molecolare: 144,58 g/mol
Punto di ebollizione: 181,2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –18 °C
Densità: 1,207 g/cm³
Flash Pt: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000913
CAS Number: 352-11-4
EINECS: 206-516-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5120 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %