α-Chloro-3-fluorotoulene 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 456-42-8
Molecular Formula: C7H6ClF
Formula Weight: 144.58
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.5120
Odour: Pungent
Boiling Point: 176-177°
Beilstein Reference: 742265
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000904
Formula:
C₇H₆ClF Punto di ebollizione: 176…177 °C Densità: 1,213 Flash Pt: 58 °C (136 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000904 CAS Number: 456-42-8 EINECS: 207-264-8 UN: 2920 ADR: 8,II |