α-Chloro-2-fluorotoulene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 345-35-7
Molecular Formula: C7H6ClF
Formula Weight: 144.58
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.5154
Odour: Pungent
Boiling Point: 175°
Beilstein Reference: 471699
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000892
Formula:
C₇H₆ClF Punto di ebollizione: 175 °C Densità: 1,216 Flash Pt: 57 °C (134 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000892 CAS Number: 345-35-7 EINECS: 206-460-0 UN: 2920 ADR: 8,II |