Stampa…
(4-Chlorophenyl)acetone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Chlorophenylacetone
350700050 350700250
ACRO350700050EA 91.6 EUR
ACRO350700050 ACRO350700250
(4-Chlorophenyl)acetone 98%
(4-Chlorophenyl)acetone
Formula: C₉H₉ClO
Peso molecolare: 168,62 g/mol
Punto di ebollizione: 132 °C (12 mmHg)
Densità: 1,151 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045214
CAS Number: 5586-88-9
EINECS: 226-986-4
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5325 to 1.5345 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %