4-Clorotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 106-43-4
Molecular Formula: C7H7Cl
Formula Weight: 126.59
Flash Point: 51°(124°F)
Refractive Index: 1.5200
Odour: Aromatic
Melting Point: 7-9°
Boiling Point: 161-163°
Beilstein Reference: 1903635
Merck Reference: 14,2171
UN No.: 2238
MDL No.: MFCD00000631
Formula:
C₇H₇Cl Punto di ebollizione: 161…163 °C Punto di fusione: 7…9 °C Densità: 1,069 Flash Pt: 51 °C (124 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000631 CAS Number: 106-43-4 EINECS: 203-397-0 UN: 2238 ADR: 3,III Merck Index: 14,2171 |