α,α,α,4-Tetraclorotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Chlorobenzotrichloride, 1-Chloro-4-(trichloromethyl)benzene
Purity: 98+%
CAS No.: 5216-25-1
Molecular Formula: C7H4Cl4
Formula Weight: 229.92
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.5730
Melting Point: 5-6°
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 1866549
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00000790
Formula:
C₇H₄Cl₄ Peso molecolare: 229,92 g/mol Punto di ebollizione: 245 °C Punto di fusione: 5…6 °C Densità: 1,495 Flash Pt: 140 °C (284 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000790 CAS Number: 5216-25-1 EINECS: 226-009-1 UN: 1760 ADR: 8,III |