α,4-Dichlorotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, 4-Chlorobenzyl chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 104-83-6
Molecular Formula: C7H6Cl2
Formula Weight: 161.03
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.5575
Odour: Pungent
Melting Point: 26-30°
Boiling Point: 220-221°
Beilstein Reference: 471558
UN No.: 3427
MDL No.: MFCD00000914
Formula:
C₇H₆Cl₂ Peso molecolare: 161,03 g/mol Punto di ebollizione: 220…221 °C Punto di fusione: 26…30 °C Densità: 1,275 Flash Pt: 107 °C (225 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000914 CAS Number: 104-83-6 EINECS: 203-242-7 UN: 3427 ADR: 6.1,III |