α,4-Dichlorotoluene 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, 4-Chlorobenzyl chloride
Formula:
C₇H₆Cl₂ Punto di ebollizione: 221 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 27…28 °C Densità: 1,259 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 107 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000914 CAS Number: 104-83-6 EINECS: 203-242-7 UN: 3427 ADR: 6.1,III |
Appearance | Colorless to white Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥28 °C |
GC | ≤0.5 % p-Chlorobenzal chloride |