3-Clorotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 108-41-8
Molecular Formula: C7H7Cl
Formula Weight: 126.59
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.5220
Melting Point: -48°
Boiling Point: 160-162°
Beilstein Reference: 1903632
Merck Reference: 14,2171
UN No.: 2238
MDL No.: MFCD00000595
Formula:
C₇H₇Cl Punto di ebollizione: 160…162 °C Punto di fusione: –48 °C Densità: 1,072 Flash Pt: 50 °C (122 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000595 CAS Number: 108-41-8 EINECS: 203-580-5 UN: 2238 ADR: 3,III Merck Index: 14,2171 |