2-Clorotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 95-49-8
Molecular Formula: C7H7Cl
Formula Weight: 126.59
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.5250
Melting Point: -36°
Boiling Point: 157-159°
Beilstein Reference: 1904175
Merck Reference: 14,2171
UN No.: 2238
MDL No.: MFCD00000562
Formula:
C₇H₇Cl Punto di ebollizione: 157…159 °C Punto di fusione: –36 °C Densità: 1,082 Flash Pt: 47 °C (116 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000562 CAS Number: 95-49-8 EINECS: 202-424-3 UN: 2238 ADR: 3,III Merck Index: 14,2171 |