Stampa…
α,2-Dichlorotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A11900.0E A11900.30 A11900.36
A11900.0EEA 169 EUR
A11900.0E A11900.30 A11900.36
α,2-Dichlorotoluene ≥98%
α,2-Dichlorotoluene
Purity: 98+% CAS No.: 611-19-8 Molecular Formula: C7H6Cl2 Formula Weight: 161.03 Flash Point: 109°(228°F) Refractive Index: 1.5590 Odour: Pungent Melting Point: -13° Boiling Point: 213-214° Beilstein Reference: 471700 UN No.: 2235 MDL No.: MFCD00000893
Formula: C₇H₆Cl₂
Punto di ebollizione: 213…214 °C
Punto di fusione: –13 °C
Densità: 1,272
Flash Pt: 109 °C (228 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000893
CAS Number: 611-19-8
EINECS: 210-258-8
UN: 2235
ADR: 6.1,III