Stampa…
α,2-Dichlorotoluene 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
186530010 186532500
ACRO186530010EA 64.3 EUR
ACRO186530010 ACRO186532500
α,2-Dichlorotoluene 98+%
α,2-Dichlorotoluene
Formula: C₇H₆Cl₂
Punto di ebollizione: 213 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –13 °C
Densità: 1,27 g/cm³
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000893
CAS Number: 611-19-8
EINECS: 210-258-8
UN: 2235
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %