α,3,4-Trichlorotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,2-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene, 1-(Chloromethyl)-3,4-dichlorobenzene, 3,4-Dichlorobenzyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 102-47-6
Molecular Formula: C7H5Cl3
Formula Weight: 195.48
Flash Point: 155°(311°F)
Refractive Index: 1.5766
Odour: Pungent
Melting Point: -3°
Boiling Point: 99-101°/2mm
Beilstein Reference: 386644
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000906
Formula:
C₇H₅Cl₃ Punto di ebollizione: 99…101 °C (2 mmHg) Punto di fusione: –3 °C Densità: 1,416 Flash Pt: 155 °C (311 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000906 CAS Number: 102-47-6 EINECS: 203-033-0 UN: 3265 ADR: 8,II |