α,2,5-Trichlorotoluene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 2745-49-5
Molecular Formula: C7H5Cl3
Formula Weight: 195.48
Refractive Index: 1.5755
Odour: Pungent
Boiling Point: 121-124°/14mm
Beilstein Reference: 637802
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00035818
Formula:
C₇H₅Cl₃ Punto di ebollizione: 121…124 °C (14 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00035818 CAS Number: 2745-49-5 EINECS: 220-382-4 UN: 3265 ADR: 8,II |