Stampa…
α,2,4-Trichlorotoluene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4-Dichlorobenzyl chloride, 1-(Chloromethyl)-2,4-dichlorobenzene, 1,3-Dichloro-4-(chloromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-1-(chloromethyl)benzene
134390050 134391000 134395000
ACRO134390050EA 33.1 EUR
ACRO134390050 ACRO134391000 ACRO134395000
α,2,4-Trichlorotoluene 99%
α,2,4-Trichlorotoluene
Formula: C₇H₅Cl₃
Peso molecolare: 195,47 g/mol
Punto di ebollizione: 248 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –2,7 °C
Densità: 1,4 g/cm³
Flash Pt: 190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000895
CAS Number: 94-99-5
EINECS: 202-381-0
UN: 3265
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5770 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation +7° to +9° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)