Stampa…
2,4-Dichlorotoluene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Dichloro-4-methylbenzene
163280010 163282500
ACRO163280010EA 130 EUR
ACRO163280010 ACRO163282500
2,4-Dichlorotoluene 99%
2,4-Dichlorotoluene
Formula: C₇H₆Cl₂
Peso molecolare: 161,03 g/mol
Punto di ebollizione: 200 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –14 °C
Densità: 1,24 g/cm³
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000583
CAS Number: 95-73-8
EINECS: 202-445-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %