2,6-Dichlorotoluene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,3-Dichloro-2-methylbenzene
Purity: 99%
CAS No.: 118-69-4
Molecular Formula: C7H6Cl2
Formula Weight: 161.03
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5510
Melting Point: 2°
Boiling Point: 196-203°
Beilstein Reference: 1907194
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000576
Formula:
C₇H₆Cl₂ Peso molecolare: 161,03 g/mol Punto di ebollizione: 196…203 °C Punto di fusione: 2 °C Densità: 1,254 Flash Pt: 82 °C (179 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000576 CAS Number: 118-69-4 EINECS: 204-269-7 UN: 3082 ADR: 9,III |