Stampa…
2,6-Dichlorotoluene 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Dichloro-2-methylbenzene
113791000 113795000 113790025
ACRO113791000EA 56.8 EUR
ACRO113791000 ACRO113795000 ACRO113790025
2,6-Dichlorotoluene 99+%
2,6-Dichlorotoluene
Formula: C₇H₆Cl₂
Peso molecolare: 161,03 g/mol
Punto di ebollizione: 196…203 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 2 °C
Densità: 1,25 g/cm³
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000576
CAS Number: 118-69-4
EINECS: 204-269-7
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %