3,4-Dichlorotoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,2-Dichloro-4-methylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 95-75-0
Molecular Formula: C7H6Cl2
Formula Weight: 161.03
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5470
Melting Point: ca -15°
Boiling Point: 200-202°
Beilstein Reference: 1931687
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00000556
Formula:
C₇H₆Cl₂ Peso molecolare: 161,03 g/mol Punto di ebollizione: 200…202 °C Punto di fusione: ∼–15 °C Densità: 1,251 Flash Pt: 85 °C (185 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000556 CAS Number: 95-75-0 EINECS: 202-447-9 UN: 3082 ADR: 9,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...