Stampa…
Cloruro di benzile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: α-Clorotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01809.0100 8.01809.1000 8.01809.2500 8.01809.9022 8.01809.9030 8.01809.9050 8.01809.9060
8.01809.0100EA 38.6 EUR
8.01809.0100 8.01809.1000 8.01809.2500 8.01809.9022 8.01809.9030 8.01809.9050 8.01809.9060
Cloruro di benzile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Cloruro di benzile
Formula: (C₆H₅)CH₂Cl
Peso molecolare: 126.59 g/mol
Punto di ebollizione: 179.3
Punto di fusione: –41.2 °C
Densità: 1.103 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 52
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000889
CAS Number: 100-44-7
EINECS: 202-853-6
UN: 1738
ADR: 6.1 (8) II
Merck Index: 13,01131
Visualizza i codici
Solubility 460 mg/l (30 °C)
Melting Point -41.2 °C
Molar Mass 126.58 g/mol
Boiling Point 179.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.2 hPa (20 °C)
Flash Point 67 °C
Refractive Index 1.5415
Explosion Limit 1.1 - 14 %(V)
Density 1.10 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 585 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials