Stampa…
n-Esano ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® per preparativa HPLC
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
84530.460EA 713 EUR
84530.460 84530.950
n-Esano ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® per preparativa HPLC
n-Esano
For preparative HPLC
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₃
Punto di ebollizione: 69 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –94,3 °C
Densità: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –22 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009520
CAS Number: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=30437485f1e4097fd3106a79624a2ac0ac54345f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (calculated on anhydrous) Min. 97.0 %
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 50 ppm