Stampa…
Cloruro di benzile 99% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
405090010 405092500 405090050 405090025
ACRO405090010EA 42.3 EUR
ACRO405090010 ACRO405092500 ACRO405090050 ACRO405090025
Cloruro di benzile 99% stabilizzato
Cloruro di benzile
Formula: (C₆H₅)CH₂Cl
Punto di ebollizione: 179,3 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –39 °C
Densità: 1,1 g/cm³
Flash Pt: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000889
CAS Number: 100-44-7
EINECS: 202-853-6
UN: 1738
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01131
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.25 % propylene oxide