Stampa…
(4-Chlorobutyl)benzene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A11753.03 A11753.06 A11753.14
A11753.03EA 33.5 EUR
A11753.03 A11753.06 A11753.14
(4-Chlorobutyl)benzene ≥97%
(4-Chlorobutyl)benzene
Purity: 97% CAS No.: 4830-93-7 Molecular Formula: C6H5(CH2)4Cl Formula Weight: 168.67 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5180 Boiling Point: 125-128°/20mm Beilstein Reference: 2042123 MDL No.: MFCD00037117
Formula: (C₆H₅)(CH₂)₄Cl
Peso molecolare: 168,67 g/mol
Punto di ebollizione: 125…128 °C (20 mmHg)
Densità: 1,026
Flash Pt: 104 °C (219 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037117
CAS Number: 4830-93-7
EINECS: 225-408-8