1-Chloro-2-phenylethane ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
2-Phenylethyl chloride, (2-Chloroethyl)benzene, 2-(Chloroethyl)benzene
Purity: 99%
CAS No.: 622-24-2
Molecular Formula: C6H5(CH2)2Cl
Formula Weight: 140.61
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5300
Melting Point: -60°
Boiling Point: 82-84°/16mm
Beilstein Reference: 385969
MDL No.: MFCD00000977
Formula:
ClCH₂CH₂C₆H₅ Punto di ebollizione: 82…84 °C (16 mmHg) Punto di fusione: –60 °C Densità: 1,070 Flash Pt: 66 °C (150 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000977 CAS Number: 622-24-2 EINECS: 210-725-6 |