Stampa…
Etile acetato ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per preparativa HPLC
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Acetic acid ethyl ester
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
84532.550EA 4710 EUR
84532.550 84532.460 84532.950
Etile acetato ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per preparativa HPLC
Ethyl acetate
Formula: CH₃COOC₂H₅
Peso molecolare: 88,11 g/mol
Punto di ebollizione: 77,1 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –83 °C
Densità: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009171
CAS Number: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=e94908c8357c31ac3bf9748c99bf63d762244a6f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Titolo (calcolato su anidra) Min. 99,8 %
Acidità Max. 0,0005 meq/g
Residuo di evaporazione Max. 0,0005 %
Acqua Max. 0,02 %