3-Hydroxy-p-toluic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Hydroxy-4-methylbenzoic acid
B21501.03
B21501.06
B21501.14
B21501.03EA
31.1
EUR
B21501.03
B21501.06
B21501.14
3-Hydroxy-p-toluic acid ≥98%
3-Hydroxy-p-toluic acid
Purity: 98%
CAS No.: 586-30-1
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
Melting Point: 207-212°
Beilstein Reference: 1936497
MDL No.: MFCD00002511
Formula:
C₈H₈O₃ Peso molecolare: 152,15 g/mol Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 207…212 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002511 CAS Number: 586-30-1 EINECS: 209-571-2 |