Stampa…
6-Hydroxy-m-toluic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B20040.06 B20040.14
B20040.06EA 41.9 EUR
B20040.06 B20040.14
6-Hydroxy-m-toluic acid ≥98%
6-Hydroxy-m-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 89-56-5 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Odour: Odourless Melting Point: 151-154° MDL No.: MFCD00002461
Formula: C₈H₈O₃
Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 151…154 °C
Densità: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002461
CAS Number: 89-56-5
EINECS: 201-918-6
Merck Index: 12,02650