Stampa…
6-Hydroxy-m-toluic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
163860100 163860500
ACRO163860100EA 55.2 EUR
ACRO163860100 ACRO163860500
6-Hydroxy-m-toluic acid 98%
6-Hydroxy-m-toluic acid
Formula: C₈H₈O₃
Punto di ebollizione: 313 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 151…155 °C
Densità: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002461
CAS Number: 89-56-5
EINECS: 201-918-6
Merck Index: 12,02650
Visualizza i codici
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 155 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %