2-Hydroxy-m-toluic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 83-40-9
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Odour: Odourless
Melting Point: 163-167°
Beilstein Reference: 2086811
Merck Reference: 14,2581
MDL No.: MFCD00002448
Formula:
C₈H₈O₃ Punto di ebollizione: 293 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 163…167 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002448 CAS Number: 83-40-9 EINECS: 201-473-8 Merck Index: 14,2581 |