Stampa…
2-Hydroxy-m-toluic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
173340050 173345000 173341000
ACRO173340050EA 19.4 EUR
ACRO173340050 ACRO173345000 ACRO173341000
2-Hydroxy-m-toluic acid 99%
2-Hydroxy-m-toluic acid
Formula: C₈H₈O₃
Punto di ebollizione: 293 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 164…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002448
CAS Number: 83-40-9
EINECS: 201-473-8
Merck Index: 13,02609
Visualizza i codici
Appearance White to off-white to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 167 °C
Water ≤0.3 % (K.F.)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %