Stampa…
3-Nitro-p-toluic acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methyl-3-nitrobenzoic acid
165990250 165991000 165995000
ACRO165990250EA 24.9 EUR
ACRO165990250 ACRO165991000 ACRO165995000
3-Nitro-p-toluic acid 99%
3-Nitro-p-toluic acid
Formula: C₈H₇NO₄
Peso molecolare: 181,15 g/mol
Punto di ebollizione: 360 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 187…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007174
CAS Number: 96-98-0
EINECS: 202-549-3
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 190 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %