2-Propanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per preparativa HPLC
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
IPA, Alcool isopropilico
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
84531.460EA
377
EUR
84531.460
84531.950
2-Propanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® per preparativa HPLC
2-Propanolo
Formula:
(CH₃)₂CHOH Peso molecolare: 60,1 g/mol Punto di ebollizione: 82 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –89 °C Densità: 0,786 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 12 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011674 CAS Number: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3,II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |
Titolo (su sostanza anidra) | Min. 99,8 % |
Acidità | Max. 0,0005 meq/g |
Residuo di evaporazione | Max. 0,0005 % |
Acqua | Max. 0,1 % |