Stampa…

6-Nitro-m-toluic acid ≥98%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

Synonyms: 2-Nitro-5-methylbenzoic acid, 5-Methyl-2-nitrobenzoic acid

L06594.06 L06594.14
L06594.06EA 52 EUR
L06594.06 L06594.14
6-Nitro-m-toluic acid ≥98%
6-Nitro-m-toluic acid

Purity: 98+% CAS No.: 3113-72-2 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 133-137° Beilstein Reference: 1959031

Formula: C₈H₇NO₄
Peso molecolare: 181,15 g/mol
Punto di ebollizione: 364 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 133…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007368
CAS Number: 3113-72-2
EINECS: 221-481-5

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR