Stampa…
3-Methyl-2-nitrobenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B25682.14 B25682.22
B25682.14EA 24.4 EUR
B25682.14 B25682.22
3-Methyl-2-nitrobenzoic acid ≥98%
3-Methyl-2-nitrobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 5437-38-7 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 219-223° MDL No.: MFCD00007180
Formula: C₈H₇NO₄
Punto di ebollizione: 340 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 219…223 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007180
CAS Number: 5437-38-7
EINECS: 226-610-9