Stampa…
6-Nitro-o-toluic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-6-nitrobenzoic acid
L06563.06 L06563.14
L06563.06EA 76.1 EUR
L06563.06 L06563.14
6-Nitro-o-toluic acid ≥98%
6-Nitro-o-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 13506-76-8 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 153-156° Beilstein Reference: 2050804
Formula: C₈H₇NO₄
Peso molecolare: 181,15 g/mol
Punto di ebollizione: 353 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 153…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007267
CAS Number: 13506-76-8
EINECS: 236-833-3