Stampa…
4-Amino-m-toluic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-3-methylbenzoic acid
B24579.06 B24579.14
B24579.06EA 77.6 EUR
B24579.06 B24579.14
4-Amino-m-toluic acid 98%
4-Amino-m-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 2486-70-6 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 Melting Point: 169-171° Beilstein Reference: 2802615
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151.16 g/mol
Punto di ebollizione: 340
Punto di fusione: 169…171 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007736
CAS Number: 2486-70-6
EINECS: 219-629-9